Få mere at vide
3-Nitrophenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30483314
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30483314 5 g
1 options
Artikelnummer. 30483314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5031055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenylboronic Acid
CAS 13331-27-6
Molekylær formel C6H6BNO4
Mængde 5 g
Synonym (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
SMIL OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (3-nitrophenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 166.93
Formel vægt 167.039