Få mere at vide
3-Nitrophenylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11488746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488746 25 g 25g
11478746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16920.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.92 DKK
    1188.65 DKK / 25g
    Spare 132.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3320-87-4
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
MDL nummer MFCD00007220
InChI nøgle GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC navn 1-isocyanato-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenyl isocyanate
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Kogepunkt 130 °C til 131 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%