Få mere at vide
3-nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133201 5 g Glasflaske 5g
10611832 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336180050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3320-87-4
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
MDL nummer MFCD00007220
InChI nøgle GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC navn 1-isocyanato-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenyl isocyanate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 52°C
Farve Gul
Kogepunkt 130°C to 131°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCOC6H4NO2
Mængde 5 g
Formel vægt 164.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophenyl isocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.