Få mere at vide
(3-Nitrophenyl)hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Nitrophenyl)hydrazine |
| CAS | 619-27-2 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3-Nitrophenyl)hydrazine, (m-Nitrophenyl)hydrazine, m-Hydrazinonitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-8-5-2-1-3-6(4-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2 |
| SMIL | NNc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3-nitrophenyl)hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.139 |
| Formel vægt | 153.054 |