missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat, TRC

Artikelnummer. 30473511
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473511 100 mg
30464457 10 g
30468003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN503470100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346242-31-6
Molekylær formel C10 H12 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC navn (3-nitrophenyl) N-ethyl-N-methylcarbamat
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formel vægt 224.0797
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.