Få mere at vide
3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30468003
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468003 1 g
30473511 100 mg
30464457 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5034701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346242-31-6
Molekylær formel C10 H12 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC navn (3-nitrophenyl) N-ethyl-N-methylcarbamat
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Formel vægt 224.0797