Få mere at vide
3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat, Mikromol™
Beskrivelse
3-Nitrophenylethyl(methyl)carbamat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| CAS | 1346242-31-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3-nitrophenyl) N-ethyl-N-methylcarbamat |
| Vis mere |