Få mere at vide
(3-Nitrophenyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 1877-73-2 |
| Molekylær formel | C8 H7 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid','3-nitro-, Acetic acid','(m-nitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitrobenzeneacetic acid, (m-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(3-Nitrophenyl)acetic acid, 3-Nitrophenylacetic acid, NSC 93911 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(3-nitrophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |