Få mere at vide
3-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30469236
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30469236 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30469236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4969352.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenol
CAS 554-84-7
Molekylær formel C6 H5 N O3
Mængde 2.5 g
Synonym Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
SMIL Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269