Få mere at vide
3-Nitrophenol, Supelco™
Artikelnummer. 15817530
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15817530 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15817530 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1067940025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenol
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Kogepunkt 194°C/93 hPa
CAS 554-84-7
MDL nummer MFCD00007240
Tæthed 1.49 g/cm3 at 20°C
Synonym 3-Nitrophenol, m-Nitrophenol, 3-Nitrophenol
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 139.11