Få mere at vide
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 95°C to 98°C |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 194°C/93 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007240 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Nitrophenol, m-Nitrophenol, 3-Nitrophenol |