Få mere at vide
3-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. 11438196
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438196 250 g 250g
11418196 10 g 10g
11428196 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15312.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
3-Nitrophenol anvendes som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol ph: 6,8 Farveløs, 8,6 Gul. Det bruges til syntese af RAGE-hæmmere via etherificering af phenoler. Anvendes også til syntese af kinaseinhibitorer mod epidermal vækstfaktorreceptor T790M-mutation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Nitrophenol anvendes som indikator i 0,3% Soln i 50% alkohol pH: 6,8 Farveløs, 8,6 Gul. Det bruges til syntese af RAGE-hæmmere via etherificering af phenoler. Anvendes også til syntese af kinaseinhibitorer mod epidermal vækstfaktorreceptor T790M-mutation.
Opløselighed
Opløseligt i vand (30 mg/ml), ether, alkohol, acetone og ethanol (700 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Undgå kontakt med oxiderende materialer. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-84-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007240
InChI nøgle RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC navn 3-nitrophenol
SMIL OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrophenol
Smeltepunkt 93 °C til 98 °C
Tæthed 1.49
Kogepunkt 194 °C (70 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (30 mg/ml), ether, alkohol, acetone og ethanol (700 mg/ml).
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%