missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Nitrobenzoylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoylacetonitrile |
| CAS | 21667-64-1 |
| Molekylær formel | C9 H6 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetonitrile','(m-nitrobenzoyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitro-β-oxobenzenepropanenitrile, 2-(3-Nitrobenzoyl)acetonitrile, 3-Nitrobenzoylacetonitrile, 3-Nitrophenacyl cyanide, m-Nitrophenacyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3/c10-5-4-9(12)7-2-1-3-8(6-7)11(13)14/h1-3,6H,4H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 3-(3-nitrophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.155 |
| Formel vægt | 190.038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?