Få mere at vide
3-nitrobenzoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 121-90-4 |
| Molekylær formel | C7H4ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | m-Nitrobenzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 3-nitrobenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.56 |
| Formel vægt | 184.988 |