Få mere at vide
3-nitrobenzoylchlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoyl chloride |
| Smeltepunkt | 31 °C til 35 °C |
| Tæthed | 1.42 |
| Kogepunkt | 276 °C til 278 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 777186 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |