Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitrobenzoyl chloride |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 30.0°C to 35.0°C |
| Farve | Brown |
| Tæthed | 1.4200g/mL |
| Kogepunkt | 275.0°C to 278.0°C |
| Flammepunkt | >112°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |