Få mere at vide
3-Nitrobenzotrifluorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051235
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051235 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051235 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0161.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Nitrobenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzotrifluoride
CAS 98-46-4
Analyt- eller komponentnavne 3-Nitrobenzotrifluoride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Nitrobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 191.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 191,0194 g/mol