Få mere at vide
3-nitrobenzo[b]furan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743823
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10743823 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10743823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03534DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H5NO4
MDL nummer MFCD00114881
Mængde 1 g
Synonym 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
InChI nøgle ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitro-1-benzofuran-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 179.131
PubChem CID 2797494
Formel vægt 179.13
Procent renhed 97%