Få mere at vide
3-nitrobenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11495706
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495706 5 g 5g
11405716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20800.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 618-94-0 | C7H7N3O3 | 181,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-94-0
Molekylær formel C7H7N3O3
Molekylvægt (g/mol) 181.151
MDL nummer MFCD00017059
InChI nøgle NQEWXLVDAVTOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzhydrazide, 3-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-nitro-, hydrazide, m-nitrobenzoylhydrazide, m-nitrobenzoylhydrazine, m-nitrobenzoic hydrazide, m-nitrobenzoic acid hydrazide, benzoic acid, m-nitro-, hydrazide
PubChem CID 3291498
IUPAC navn 3-nitrobenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzhydrazide
Smeltepunkt 152 °C til 155 °C
Mængde 5 g
Beilstein 645512
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%