Få mere at vide
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483248 100 g -
11463248 5 g 5g
11473248 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17670.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
Det bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af: acyl-2-aminobenzimidazolanaloger og 6-chlor-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af: acyl-2-aminobenzimidazolanaloger og 6-chlor-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Opløselighed Hydrolyserer langsomt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, aktive metaller og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-51-7
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.611
MDL nummer MFCD00007435
InChI nøgle MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC navn 3-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 746542
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vægt 221.62
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride