Få mere at vide
3-nitrobenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463248 5 g 5g
11473248 25 g -
11483248 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17670.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
Det bruges som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af: acyl-2-aminobenzimidazolanaloger og 6-chlor-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
Solubility
Hydrolyzes slowly in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, active metals and bases. Keep the container tightly closed in a cool, dry place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-51-7
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.611
MDL nummer MFCD00007435
InChI nøgle MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC navn 3-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 746542
Formel vægt 221.62
Procent renhed 98%