Få mere at vide
3-nitrobenzensulfonsyre, natriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10656974
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-68-4
Molekylær formel C6H4NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 225.15
MDL nummer MFCD00007490
InChI nøgle LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC navn natrium;3-nitrobenzensulfonat
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 350.0°C
Farve Gul
pH 6 to 10 (1% aq. soln.)
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel O2NC6H4SO3Na
Mængde 2.5 kg
Beilstein 11, 68
Opløselighedsinformation Solubility in water: 200g/L water (20°C)
Formel vægt 225.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver