Få mere at vide
3-nitrobenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11490953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490953 25 g 25g
11470953 1 g 1g
11480953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13336.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13331-27-6
Molekylær formel C6H6BNO4
Molekylvægt (g/mol) 166.93
MDL nummer MFCD00007193
InChI nøgle ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
IUPAC navn (3-nitrophenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼285 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 2938638
Formel vægt 166.93
Procent renhed 98%