Få mere at vide
3-Nitrobenzamide, 98%
Artikelnummer. 11432857
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432857 10 g 10g
11442857 50 g 50g
11452857 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15481.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-09-0 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-09-0
Molekylær formel C7H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 166.136
MDL nummer MFCD00007984
InChI nøgle KWAYEPXDGHYGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzamide, benzamide, 3-nitro, benzamide, m-nitro, 3-nitro-benzamide, 3-nitrophenylcarboxamide, acmc-209nmr, 3-nitrobenzamide, dsstox_cid_5732, dsstox_rid_77897, dsstox_gsid_25732
PubChem CID 12576
IUPAC navn 3-nitrobenzamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzamide
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Mængde 10 g
Beilstein 777185
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98%