Få mere at vide
3-Nitrobenzaldoxime, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317256
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317256 25 g 25g
11327256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09144.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3431-62-7
Molekylær formel C7H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 166.136
MDL nummer MFCD00007275
InChI nøgle GQMMRLBWXCGBEV-YVMONPNESA-N
Synonym 1z-3-nitrobenzaldehyde oxime, m-nitrobenzaldehyde oxime, 3-nitrobenzaldehyde oxime, nz-n-3-nitrophenyl methylidene hydroxylamine, m-nitrobenzaldoxime, anti-m-nitrobenzaldoxime, z-m-nitrobenzaldoxime, 3-nitrobenzaldoxime, nsc34, e-3-nitrobenzaldehyde oxime
PubChem CID 5369356
IUPAC navn (NZ)-N-[(3-nitrophenyl)methylidene]hydroxylamine
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitrobenzaldoxime
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2047081
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98%