Få mere at vide
3-Nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30472568
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472568 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4917651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-09-2
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Synonym Benzenamine, 3-nitro-, Aniline, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzenamine, 1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitroaniline, 3-Nitrophenylamine, Amarthol Fast Orange R Base, Azobase MNA, C.I. 37030, C.I. Azoic Diazo Component 7, Daito Orange Base R, Devol Orange R, Diazo Fast Orange R, Fast Orange Base R, Fast Orange M Base, Fast Orange MM Base, Fast Orange R Base, Fast Orange R Salt, Hiltonil Fast Orange R Base, MNA, NSC 9574, Naphtoelan Orange R Base, Nitranilin, Orange Base Irga I, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
IUPAC navn 3-nitroanilin
SMIL Nc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitroaniline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Formel vægt 138.0429