Få mere at vide
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 115044-52-5 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 N2 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.068 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |