Få mere at vide
3-Nitroacenaphthene, TRC
Artikelnummer. 30475552
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30475552 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30475552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49179010MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Nitroacenaphthene
CAS 3807-77-0
Molekylær formel C12H9NO2
Mængde 10 mg
Synonym 3-Nitro-acenaphthene, 1,2-Dihydro-3-nitroacenaphthylene, NSC 137392
InChI formel InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2cccc3CCc1c23
IUPAC navn 3-nitro-1,2-dihydroacenaphthylene
Molekylvægt (g/mol) 199.21
Formel vægt 199.0633