missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Nitro Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30470304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470304 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52028050MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Nitro Ropivacaine
CAS 247061-07-0
Molekylær formel C17H25N3O3
Mængde 50 mg
Synonym (2S)-N-(2,6-Dimethyl-3-nitrophenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O3/c1-4-10-19-11-6-5-7-15(19)17(21)18-16-12(2)8-9-14(13(16)3)20(22)23/h8-9,15H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1
SMIL CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)ccc(c2C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2S)-N-(2,6-dimethyl-3-nitrophenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 319.4
Formel vægt 319.1896
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.