Få mere at vide
3-nitro-o-xylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431407
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431407 100 g 100g
11441407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24917.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 83-41-0 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-41-0
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007162
InChI nøgle FVHAWXWFPBPFOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-xylene, 2,3-dimethylnitrobenzene, nitroxylene, o-xylene, 3-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-3-nitro, xylene, ar-nitro, benzene, dimethylnitro, unii-49gnx4cy5w, ccris 3117, 49gnx4cy5w
PubChem CID 6739
IUPAC navn 1,2-dimethyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-o-xylene
Smeltepunkt 13°C to 15°C
Tæthed 1.129
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.544
FN nummer UN1665
Beilstein 2045105
Kogepunkt 244°C to 246°C
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%