Få mere at vide
3-Nitro-o-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 10061771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061771 1 g Glasflaske 1g
10205821 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3694-52-8
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007722
InChI nøgle IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC navn 3-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-o-phenylenediamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 157.0°C to 161.0°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 13, I, 10
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Needle-like Crystals