Få mere at vide
3-Nitro-o-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 15493207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493207 25 g 25g
15473207 1 g 1g
15483207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20201.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153,141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3694-52-8
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.141
MDL nummer MFCD00007722
InChI nøgle IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC navn 3-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 157 °C til 162 °C
Mængde 25 g
Beilstein 909344
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%