Få mere at vide
3-Nitro Lidocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro Lidocaine |
| CAS | 39942-49-9 |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethyl-3-nitrophenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O3/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(11(14)4)17(19)20/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethyl-3-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.1583 |