Få mere at vide
3-Nitro-L-tyrosin, TRC
Artikelnummer. 17959984
Skift visning
Mængde:
25 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959984 25 mg
17907534 5 g
17957254 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59700025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-44-3
Molekylær formel C9 H10 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Synonym L-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-L-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, Nitrotyrosine, NSC 37413
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.059