Få mere at vide
3-Nitro-L-tyrosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16495566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16495566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113248
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-L-tyrosine
CAS 621-44-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10N2O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
SMIL N[C@@H](CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Formel vægt 226.19
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism