Få mere at vide
3-Nitro-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428853 100 g 100g
11408853 5 g 5g
11418853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11018.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
3-Nitro-L-tyrosin bruges som en indikator for dannelsen af peroxynitrit ved NO-afhængig oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Nitro-L-tyrosin bruges som en indikator for dannelsen af peroxynitrit ved NO-afhængig oxidativ skade.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis blandbar), 1N saltsyre (
50 mg/ml), sur vandig opløsning, ethanol, DMSO, DMF og PBS (pH 7,2) (∼ 2 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-44-3
Molekylær formel C9H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 226.19
MDL nummer MFCD00007123
InChI nøgle FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonym 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosine
PubChem CID 65124
ChEBI CHEBI:44454
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-L-tyrosine
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Beilstein 2813157
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist blandet), 1N saltsyre (50 mg/ml), sur vandopløsning, ethanol, DMSO, DMF og PBS (pH 7,2) (∽2 mg/ml).
Mængde 100 g
Formel vægt 226.19
Procent renhed 98%