Få mere at vide
3-Nitro-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Nitro-L-tyrosin bruges som en indikator for dannelsen af peroxynitrit ved NO-afhængig oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Nitro-L-tyrosin bruges som en indikator for dannelsen af peroxynitrit ved NO-afhængig oxidativ skade.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis blandbar), 1N saltsyre (
50 mg/ml), sur vandig opløsning, ethanol, DMSO, DMF og PBS (pH 7,2) (∼ 2 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro-L-tyrosine |
| Smeltepunkt | ∼230°C (decomposition) |
| Beilstein | 2813157 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml). |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 226.19 |
| Procent renhed | 98% |