Få mere at vide
3-Nitro-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15449468
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449468 250 mg 250mg
15429468 1 g 1g
15439468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63029.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19883-74-0
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD01860661
InChI nøgle YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
PubChem CID 2761812
IUPAC navn 2-amino-3-(3-nitrophenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-L-phenylalanine
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver