missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Nitro-D-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro-D-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 226.059 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?