Få mere at vide
3-Nitro-D-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15480199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480199 250 mg 250mg
15470199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63483.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 169530-97-6 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 169530-97-6
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD04117829
InChI nøgle YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, 3-nitro-d-phenylalanine, d-3-nitrophenylalanine, 2r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, d-3-no2-phe-oh, d-3-nitrophe, d-3-nitro phenylalanine, r-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoicacid
PubChem CID 7000156
IUPAC navn 2-amino-3-(3-nitrophenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-D-phenylalanine
Farve Hvid til gul
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof