Få mere at vide
3-Nitro-alfa-toluensulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11490947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490947 25 g 25g
11470947 1 g 1g
11480947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23333.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 58032-84-1 | C7H6ClNO4S | 235,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58032-84-1
Molekylær formel C7H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.64
MDL nummer MFCD01859935
InChI nøgle IUYFKLDRPZLAQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 3-nitrobenzylsulfonyl chloride, 3-nitrophenylmethanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-nitrophenyl methyl sulfone, acmc-1b04d, 3-nitro-phenylmethane-sulfonyl chloride, 3-nitrophenyl methanesulphonyl chloride, 3-nitrobenzenemethanesulfonyl chloride
PubChem CID 13196775
IUPAC navn (3-nitrophenyl)methansulfonylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CS(Cl)(=O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 95 °C til 102 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 235.64
Procent renhed 95%