Få mere at vide
3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374152
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10374152 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10150842 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10307354 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10374152 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF04994DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 33252-64-1
Molekylær formel C6H3F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 208.096
MDL nummer MFCD00153193
InChI nøgle JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
IUPAC navn 3-nitro-5-(trifluormethyl)-1H-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formel vægt 208.09
Procent renhed 97%