Få mere at vide
3-nitro-5-(trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302099
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302099 1 g 1g
15473387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26113.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-57-5
Molekylær formel C7H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.11
MDL nummer MFCD04973779
InChI nøgle JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2756251
IUPAC navn 3-nitro-5-(trifluormethyl)phenol
SMIL OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 207.11
Procent renhed 98%