Få mere at vide
3-Nitro-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ol |
| CAS | 1100750-18-2 |
| Molekylær formel | C7 H9 N3 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ornidazole Related Compound 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3/c11-5-1-2-6-8-3-7(10(12)13)9(6)4-5/h3,5,11H,1-2,4H2 |
| SMIL | OC1CCc2ncc([N+](=O)[O-])n2C1 |
| IUPAC navn | 3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.165 |
| Formel vægt | 183.064 |