Få mere at vide
3-Nitro-4-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)benzenesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30482258
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30482258 250 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30482258 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN565160250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-4-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)benzenesulfonamide
CAS 1228779-96-1
Molekylær formel C12H17N3O5S
Mængde 250 mg
Synonym 3-Nitro-4-[(oxan-4-ylmethyl)amino]benzene-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O5S/c13-21(18,19)10-1-2-11(12(7-10)15(16)17)14-8-9-3-5-20-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6,8H2,(H2,13,18,19)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(NCC2CCOCC2)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitro-4-(oxan-4-ylmethylamino)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 315.35
Formel vægt 315.0889