Få mere at vide
3-Nitro-4-hydroxyquinolin, TRC
Artikelnummer. 30469554
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30469554 2.5 g 2.5g
30470853 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4962102.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-4-hydroxyquinoline
CAS 50332-66-6
Molekylær formel C9 H6 N2 O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(9)11(13)14/h1-5H,(H,10,12)
SMIL Oc1c(cnc2ccccc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-nitroquinolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 190.16
Formel vægt 190.0378