Få mere at vide
3-Nitro-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15294884 25 g Glasflaske 25g
15284884 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451680250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26621-44-3 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26621-44-3
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00159621,MFCD00238787
InChI nøgle MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
IUPAC navn 5-nitro-lH-pyrazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1H-pyrazole
Smeltepunkt 173,0 °C til 175,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 113.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.