Få mere at vide
3-Nitro-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15284884 5 g Glasflaske 5g
15294884 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451680050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26621-44-3
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00159621,MFCD00238787
InChI nøgle MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
IUPAC navn 5-nitro-lH-pyrazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1H-pyrazole
Smeltepunkt 173.0°C to 175.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 113.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.