Få mere at vide
3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30473771
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473771 1 g
1 options
Artikelnummer. 30473771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4968451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3027-38-1
Molekylær formel C12H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 243.17
Synonym 5-Nitro-1H,3H-Naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 3-Nitro-naphthalic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalenedicarboxylic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalic Acid Anhydride, 3-Nitronaphthalic Anhydride, 5-Nitro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione, NSC 32326, YY 187
SMIL [O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Formel vægt 243.0168