Få mere at vide
3-nitro-1,8-naphthalsyreanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10399390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10399390 5 g Glasflaske 5g
10792481 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10399390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3027-38-1 | C12H5NO5 | 243.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3027-38-1
Molekylær formel C12H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 243.17
MDL nummer MFCD00006926
InChI nøgle FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,8-naphthalic anhydride, 3-nitronaphthalic anhydride, naphthalic anhydride, 3-nitro, 5-nitro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 5-nitrobenzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-nitro, 11-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 5-17-11-00495 beilstein handbook reference
PubChem CID 18194
IUPAC navn 11-nitro-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC2=C3C(C=CC=C3C(=O)OC2=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-1, 8-naphthalic anhydride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 247°C to 254°C
Farve Beige til gul eller brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, 523
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in dmf
Formel vægt 243.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.